Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10421313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10421313 1 g 1g
10780924 250 mg 250mg
10133964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10421313 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39901DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 92028-57-4
Formula molecolare C13H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Numero MDL MFCD01125264
InChI Key ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 292956
IUPAC Name 2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 97%