Learn More
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30457366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795990250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid
CAS 16837-14-2
Formula molecolare C8 H14 O4
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-7(2)11-4-8(3,5-12-7)6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)O
IUPAC Name 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Peso formulazione 174.0892