Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 99%
Codice prodotto. 10313912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10313912 5 g Bottiglia in vetro 5g
10625972 25 g Bottiglia in vetro 25g
10317710 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10313912 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151940050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2403-88-5
Formula molecolare C9H19NO
Molecular Weight (g/mol) 157.26
Numero MDL MFCD00005983
InChI Key VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129°C to 133°C
Colore Beige or White
Punti di ebollizione 212°C to 215°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, 12
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/l (23 c)
Peso formulazione 157.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.