Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 99%
Product Code. 10625972 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10625972 25 g Bottiglia in vetro 25g
10313912 5 g Bottiglia in vetro 5g
10317710 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10625972 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 151940250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2403-88-5
Formula molecolare C9H19NO
Molecular Weight (g/mol) 157.26
Numero MDL MFCD00005983
InChI Key VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129°C to 133°C
Colore Beige or White
Punti di ebollizione 212°C to 215°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 12
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/l (23 c)
Peso formulazione 157.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.