Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11463297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11463297 10 g 10g
11473297 50 g 50g
11483297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16211.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173.256 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10581-38-1
Formula molecolare C9H19NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.256
Numero MDL MFCD00149393
InChI Key SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 22397602
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one;hydrate
SMILES CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Punto di fusione 63°C to 61°C
Quantità 10 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 173.26 (155.24 Anhydrous)
Percent Purity 99%