Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate |
| CAS | 31582-45-3 |
| Formula molecolare | C13H23NO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Methyl-2-propenoic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl Ester, Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl 2-methyl-2-propenoate, 4-(Methacryloyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, ADK Stab LA 87, Fancryl FA 712HM, Mark LA 87 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H23NO2/c1-9(2)11(15)16-10-7-12(3,4)14-13(5,6)8-10/h10,14H,1,7-8H2,2-6H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1 |
| IUPAC Name | (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 2-methylprop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.33 |
| Peso formulazione | 225.1729 |