Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate, TRC
Codice prodotto. 30457091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457091 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3046401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate
CAS 31582-45-3
Formula molecolare C13H23NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Methyl-2-propenoic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl Ester, Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl 2-methyl-2-propenoate, 4-(Methacryloyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, ADK Stab LA 87, Fancryl FA 712HM, Mark LA 87
InChI Formula InChI=1S/C13H23NO2/c1-9(2)11(15)16-10-7-12(3,4)14-13(5,6)8-10/h10,14H,1,7-8H2,2-6H3
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
IUPAC Name (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 2-methylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 225.33
Peso formulazione 225.1729