Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8300g/mL |
| Punti di ebollizione | 152.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 24°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4430 to 1.4460 |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |