Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, 98%
Codice prodotto. 10561591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561591 10 g Bottiglia in vetro 10g
10436800 25 g Bottiglia in vetro 25g
11926301 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10561591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151950100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-66-1
Formula molecolare C9H19N
Molecular Weight (g/mol) 141.26
InChI Key RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidine
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 152.0°C
Punto d'infiammabilità 24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4460
Quantità 10 g
Beilstein 20,129
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in toluene, dimethylformamide
Peso formulazione 141.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid