Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, 98+%
Codice prodotto. 11442988
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11442988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18712.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.258 g/mol
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
Solubility
Miscible with water, ether, ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform.
Notes
Incompatible with oxidizing agents, bases, strong acids, acid anhydrides, carbon dioxide and acid chlorides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 768-66-1
Formula molecolare C9H19N
Molecular Weight (g/mol) 141.258
Numero MDL MFCD00005985
InChI Key RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidine
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Punto di fusione -59°C
Densità 0.832
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 5 g
Numero UN UN2733
Beilstein 103296
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform.
Peso formulazione 141.26
Percent Purity ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.