Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10319500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10319500 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10319500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide
Nota nome 99%
CAS 935-21-7
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H19N·HBr
Numero MDL MFCD00801121
Quantità 5 g
Sinonimo tp hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine hydrobromide, tp hbr, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-, hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidinehydrobromide 1:1
InChI Key LJDYNBCHVRXQSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C.Br
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidine;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 222.17
PubChem CID 120464
Peso formulazione 222.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Fluffy Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperdine Hydrobromide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.