Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine |
| CAS | 768-66-1 |
| Formula molecolare | C9H19N |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, NSC 102838, Norpempidine, TEMP; |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CCCC(C)(C)N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.25 |
| Peso formulazione | 141.1517 |