Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98%
Codice prodotto. 10368240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10368240 5 g Bottiglia in vetro 5g
10562221 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10368240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 200380050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2564-83-2
Formula molecolare C9H18NO
Molecular Weight (g/mol) 156.25
Numero MDL MFCD00009599
InChI Key QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TEMPO
IUPAC Name (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36°C to 40°C
Colore Yellow to Green
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 16,324; 17,332
Indice di Merck 15, 9283
Informazioni di solubilità Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Peso formulazione 156.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.