Learn More
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10709225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10709225 5 g Amber Glass Bottle 5g
10203292 1 g Amber Glass Bottle 1g
10355062 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10709225 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB00311DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175276-76-3
Formula molecolare C8H9Cl3N2
Molecular Weight (g/mol) 239.524
Numero MDL MFCD00053014
InChI Key YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 12690064
IUPAC Name 2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide;hydrochloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Quantità 5 g
Peso formulazione 239.53
Percent Purity 97%