Learn More
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, cont. up to ca 6% acetone
Codice prodotto. 11452387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452387 500 g 500g
11432387 25 g 25g
11442387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11452387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14254.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
Solubility
Soluble in Chloroform, Methanol. Not miscible in water.
Notes
Store at 4°C. Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5394-63-8
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.154
Numero MDL MFCD00040468
InChI Key XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC Name 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Punto di fusione 7°C
Densità 1.094
Punti di ebollizione 65°C to 67°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Note percentuale saggio cont. up to ≈6% acetone
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 500 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2408
Informazioni di solubilità Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Peso formulazione 142.15
Percent Purity 94%