Learn More
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one, 94%
Codice prodotto. 10532841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532841 100 g Bottiglia in vetro 100g
10107983 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10532841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296911000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5394-63-8
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Numero MDL MFCD00040468
InChI Key XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC Name 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 4°C to 13°C
Colore Brown
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 65°C to 67°C (2.7 mbar)
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.462
Quantità 100 g
Beilstein 19, IV, 1604
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone and methanol
Peso formulazione 142.15
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid