Learn More
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one, TRC
Codice prodotto. 30451730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451730 100 g 100g
30449344 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30451730 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796065100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5394-63-8
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Sinonimo Diketene Acetone Adduct
IUPAC Name 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Peso formulazione 142.063