Learn More
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Mikromol™
Descrizione
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 28910-89-6 |
| Nomi componenti o analita | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H15 Cl N4 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Alprazolam Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23) |
| SMILES | CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | N'-(7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-yl)acetohydrazide |
| Vedi altri risultati |