Learn More
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10501893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10501893 1 g 1g
10702967 5 g 5g
10744393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10501893 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01634DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 24304-84-5
Formula molecolare C4H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 121.198
InChI Key ZRZOERYTFAWUQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-aminoethyl thio ethanol, 2-2-aminoethyl sulfanyl ethanol, 2-2-aminoethyl thio ethan-1-ol, ethanol,2-2-aminoethyl thio, 2-2-aminoethylthio ethanol, 2-2-aminoethylthio ethan-1-ol, 5-amino-3-thiapentane-1-ol, 2-amino-2-hydroxydiethylsulfite, 2-2-aminoethylsulfanyl ethanol
PubChem CID 90457
IUPAC Name 2-(2-aminoethylsulfanyl)ethanol
SMILES C(CSCCO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
CAS min. % 90.0
Densità 1.1200g/mL
Intervallo percentuale saggio 90%
Formula lineare NH2CH2CH2SCH2CH2OH
Quantità 1 g
Peso formulazione 121.2
Percent Purity 90%