Learn More
2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 5805-39-0 |
| Formula molecolare | C13H11N3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-[Benzimidazol-2-yl]benzenamine, G 620, G 620 (amine) |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16) |
| SMILES | Nc1ccccc1c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC Name | 2-(1H-benzimidazol-2-yl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.25 |
| Peso formulazione | 209.0953 |