Learn More
2,2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 1 liter, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11425812 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425812 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11425812 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04821810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00€
    613.20€ / 1L
    Risparmia 30.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Stabilized Liquid Substrate A safe, convenient and good overall performing substrate for ELISA. It may be used for both kinetic and endpoint reactions; Supplied ready-to-use at 1.46 mmol/liter
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 1 liter
CAS 30931-67-0
Formula molecolare C18H24N6O6S4
Numero MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Quantità 1 L
Sinonimo ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
InChI Key OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
IUPAC Name diazanium;3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-ylidene)hydrazinylidene]-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 548.67
PubChem CID 91884754
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)