Learn More
2,2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 100mL, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11415812 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11415812
Marca: MP Biomedicals 04821809
Stabilized Liquid Substrate A safe, convenient and good overall performing substrate for ELISA. It may be used for both kinetic and endpoint reactions; Supplied ready-to-use at 1.46 mmol/liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 100mL
Sinonimo ABTS
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)