Learn More
2,2', Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt, For TLC analysis, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt |
| Nota nome | For TLC analysis |
| Colore | Green |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 548.7 |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal