Learn More
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777357
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
2997-92-4
C8H18N6·2HCl
271.19
MFCD00142725
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
76344
2-[(1-amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamide;dihydrochloride
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
2997-92-4
C8H18N6·2HCl
271.19
MFCD00142725
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
76344
2-[(1-amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamide;dihydrochloride
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Densità 0.4200g/mL
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 271.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Granules
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.