Learn More
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10218502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10218502 25 g Plastic bottle 25g
10005650 50 g Plastic bottle 50g
10698414 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10218502 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401560250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2997-92-4 | C8H18N6·2HCl | 271.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2997-92-4
Formula molecolare C8H18N6·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 271.19
Numero MDL MFCD00142725
InChI Key LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
PubChem CID 76344
IUPAC Name 2-[(1-amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamide;dihydrochloride
SMILES CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Densità 0.4200g/mL
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 271.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Granules
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.