Learn More
2,2'-Biimidazole
Codice prodotto. 16657042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16657042 5 g 5g
16647042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16657042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465820050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 492-98-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-98-8
Formula molecolare C6H6N4
Molecular Weight (g/mol) 134.14
Numero MDL MFCD00047014
InChI Key AZUHIVLOSAPWDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2 '-Bisimidazole; 2,2 '-Diimidazole
IUPAC Name 1H,1'H-2,2'-biimidazole
SMILES N1C=CN=C1C1=NC=CN1
Specifica
Vettore alfa BIIMIDAZOLE
Materiale o nome chimico 2,2 '-Biimidazole
Punto di fusione >350°C
Colore Gray to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5 % (Titration with HClO4)
Imballaggio glass bottle
Quantità 5 g
Numero UN 3265
Peso formulazione 134.14
Forma fisica Crystalline Powder