missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Descrizione
2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 932033-58-4 |
| Nomi componenti o analita | 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H14 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Adapalene Imp. A (EP), Adapalene USP Related Compound E, Adapalene USP RC E, 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid, Adapalene Related Compound E, Adapalene Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc4cc(ccc4c3)C(=O)O |
| IUPAC Name | 6-(6-carboxynaphthalen-2-yl)naphthalene-2-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?