Learn More
2,2'-Biphenol, 99%
Codice prodotto. 10656162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10656162 100 g Plastic bottle 100g
10193340 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656162 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151991000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1806-29-7
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00002210
InChI Key IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
IUPAC Name 2-(2-hydroxyphenyl)phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2′-Biphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 108°C to 111°C
Colore Beige to Beige-Gray
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 315°C
Punto d'infiammabilità 154°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4C6H4OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 989
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Biphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico