Learn More
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30343666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343666 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB399313100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide
CAS 100137-02-8
Formula molecolare C12 H10 N4 O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H10N4O2/c13-11(17)7-1-3-15-9(5-7)10-6-8(12(14)18)2-4-16-10/h1-6H,(H2,13,17)(H2,14,18)
SMILES NC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)N
IUPAC Name 2-(4-carbamoylpyridin-2-yl)pyridine-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 242.233
Peso formulazione 242.08