Learn More
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30337726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337726 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337726 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB39931325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide
CAS 100137-02-8
Formula molecolare C12 H10 N4 O2
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H10N4O2/c13-11(17)7-1-3-15-9(5-7)10-6-8(12(14)18)2-4-16-10/h1-6H,(H2,13,17)(H2,14,18)
SMILES NC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)N
IUPAC Name 2-(4-carbamoylpyridin-2-yl)pyridine-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 242.233
Peso formulazione 242.08