missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid), Mikromol™
Descrizione
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid) |
| CAS | 1802-30-8 |
| Nomi componenti o analita | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H8 N2 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Nicotinic Acid Imp. B (EP), 6,6'-Dinicotinic Acid, 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid, Nicotinic Acid Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(nc1)c2ccc(cn2)C(=O)O |
| IUPAC Name | 6-(5-carboxypyridin-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?