Learn More
2,2'-Bipyridine, ACS, 98%
Descrizione
2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Bipyridine |
| Punto di fusione | 70°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 272°C to 273°C |
| Punto d'infiammabilità | 121°C (249°F) |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN2811 |
| Beilstein | 113089 |
| Indice di Merck | 14,3347 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in organic solvents and slightly soluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,2'-Bipyridine, ACS
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Bipyridine