Learn More
2,2'-Biquinoline, 98%
Codice prodotto. 10744021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744021 1 g Bottiglia in vetro 1g
10419590 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10744021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106300010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-91-5
Formula molecolare C18H12N2
Molecular Weight (g/mol) 256.3
Numero MDL MFCD00006740
InChI Key WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
PubChem CID 8412
IUPAC Name 2-quinolin-2-ylquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Biquinoline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 193°C to 196°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 23, II, 267
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1mg/l at 25°C. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in ether,acetone,benzene,chloroform
Peso formulazione 256.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Biquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.