Learn More
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 98%
Codice prodotto. 15481178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15481178 100 g 100g
15471178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15481178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55057.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13080-86-9 | C27H26N2O2 | 410.517 g/mol
It is applied in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied in pharmaceutical industry.
Solubility
Very slightly soluble in water. Soluble in acetone, Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Notes
Store at room temperature with proper ventilation. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13080-86-9
Formula molecolare C27H26N2O2
Molecular Weight (g/mol) 410.517
Numero MDL MFCD00039152
InChI Key KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-bis 4-4-aminophenoxy phenyl propane, 4,4'-propane-2,2-diylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, 2,2'-bis 4-aminophenoxyphenyl propane, benzenamine, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4'-isopropylidenebis 4,1-phenyleneoxy dianiline, 4,4'-4,4'-isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy dianiline, bis 4-4-aminophenoxy phenyl dimethyl methane, 4,4'-1-methylethylidene bis 4,1-phenyleneoxy bisbenzenamine
PubChem CID 83119
IUPAC Name 4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]aniline
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)OC4=CC=C(C=C4)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Punto di fusione 127°C to 130°C
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Very slightly soluble in water. Soluble in acetone,Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Peso formulazione 410.52
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine