Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Codice prodotto. 11456490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456490 5 g 5g
15437705 250 mg 250mg
11446490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11456490 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27585.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 153305-67-0 | C48H40P2 | 678.796 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153305-67-0
Formula molecolare C48H40P2
Molecular Weight (g/mol) 678.796
Numero MDL MFCD01311709
InChI Key IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC Name [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto di fusione 267°C to 271°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 678.79
Percent Purity 98%