Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97+%
Codice prodotto. 11306669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11306669 5 g 5g
11316669 25 g 25g
11326669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11306669 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26226.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl plays an essential role in the organic synthesis of enantioselective transformations catalyzed by the complexes of ruthenium, rhodium and palladium. It is also employed in palladium-catalyzed arylamine coupling in the preparation of demethylthiocholchines. It is used with Cu(II) to catalyze the addition of arylsulfonamides to styrenes and olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(^+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl plays an essential role in the organic synthesis of enantioselective transformations catalyzed by the complexes of ruthenium, rhodium and palladium. It is also employed in palladium-catalyzed arylamine coupling in the preparation of demethylthiocholchines. It is used with Cu(II) to catalyze the addition of arylsulfonamides to styrenes and olefins.
Solubility
Soluble in tetrahydrofuran, benzene and dichloromethane. Slightly soluble in ether, methanol and ethanol. Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98327-87-8
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
IUPAC Name [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto di fusione 281°C to 285°C
Quantità 5 g
Beilstein 5321443
Indice di Merck 14,1223
Informazioni di solubilità Soluble in tetrahydrofuran,benzene and dichloromethane. Slightly soluble in ether,methanol and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 622.69
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl