Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol, 98%
Codice prodotto. 10134130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10134130 100 g 100g
10434955 500 g 500g
10791935 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163821000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6976-37-0
Formula molecolare C8H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Numero MDL MFCD00002853
InChI Key OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Nota nome 98%
Absorbance (0.1M in H2O)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 103.0°C to 104.0°C
Colore White to Brown
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 209.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.