Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol, 99+%, for biochemistry
Artikelnummer. 10711274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
10711274 500 g 500g
10797582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10711274 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327725000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Formula molecolare C8H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Numero MDL MFCD00002853
InChI Key OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Absorbance (0.1M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 340nm, 0.04 max. at 280nm
CAS min. % 99
CAS max % 100
Punto di fusione 103.0°C to 104.0°C
Colore Yellow to Orange
pH 8.8 to 11.0 (1% aq. soln. at 25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 209.24
Percent Purity 99+%
Grado Biochimica
Forma fisica Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.