Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 11955071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955071 5 kg Plastic drum 5kg
10265050 500 g Plastic bottle 500g
10437730 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11955071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147970050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4767-03-7
Formula molecolare C5H10O4
Molecular Weight (g/mol) 134.13
InChI Key PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Punto di fusione 185.0°C to 190.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3C(CH2OH)2CO2H
Quantità 5 kg
Beilstein 03,401
Indice di Merck 15,3277
Sinonimo 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinoxaline, 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3-diol, chembl42430, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, acmc-20aogl, 2,3-quinoxalinedione,1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione monohydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene
SMILES CC(CO)(CO)C(O)=O
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
PubChem CID 613780
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid