Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30332924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB44744825G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethylolpropionic acid
CAS 4767-03-7
Formula molecolare C5 H10 O4
Quantità 25 g
Sinonimo Propionic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 2,2-Bis(methylol)propionic acid, 2,2-Dihydroxymethylpropanoic acid, 2,2-Dimethylolpropionic acid, 3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropionic acid, Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Bis-MPA, DMPA, Dimethylolpropionic acid, NSC 96616, Nikkamer PA, Propanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, α,α-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, α,α-Dimethylolpropionic acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
IUPAC Name 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 134.1305
Peso formulazione 134.0579