Learn More
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine, 97%
Codice prodotto. 15595976 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15595976 25 g 25g
15575976 1 g 1g
15585976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15595976 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457570250
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 341-58-2 | C14H10F6N2 | 320.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 341-58-2
Formula molecolare C14H10F6N2
Molecular Weight (g/mol) 320.24
Numero MDL MFCD00190155
InChI Key NVKGJHAQGWCWDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-bis trifluoromethyl benzidine, 2,2'-bis trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-amino-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 2,2'-bis-trifluoromethyl-biphenyl-4,4'-diamine, tfmb, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-biphenyldiamine, 4,4'-diamino-2,2'-bis trifluoromethyl biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 2,2'-bis trifluoromethyl, 4-4-azanyl-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 629349
IUPAC Name 4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Punto di fusione 183.0°C to 184.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 320.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico