Learn More
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 15487847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15487847 1 g 1g
15497847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37989.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 479719-88-5 | C14H17BO2S2 | 292.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 479719-88-5
Formula molecolare C14H17BO2S2
Molecular Weight (g/mol) 292.22
Numero MDL MFCD04039974
InChI Key HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 3592790
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 35°C to 38°C
Colore Blue-Green to White
Quantità 1 g
Peso formulazione 292.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Fused Solid