Learn More
2,2-Bithiophene-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10674745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10674745 10 g 10g
10531682 250 mg 250mg
10212542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10674745 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14601EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2060-55-1
Formula molecolare C9H6O2S2
Molecular Weight (g/mol) 210.265
InChI Key PTNWHEHDBNNKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-bithiophene-5-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2,2-bithiophene-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-carboxylicacid, 2,2' bithiophenyl-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-ca, 5-carboxy-2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl-5'-carboxylic, 5-2-thienyl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 150965
IUPAC Name 5-thiophen-2-ylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 97%