Learn More
2,2'-Bithiophene, 97%
Codice prodotto. 10117420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
20 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10117420 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10289830 20 g Bottiglia in vetro 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402690025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-97-7
Formula molecolare C8H6S2
Molecular Weight (g/mol) 166.27
Numero MDL MFCD00005414
InChI Key OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylthiophene
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Bithiophene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 35.0°C
Punti di ebollizione 260.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Beilstein 19, 32
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 166.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Bithiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.