Learn More
2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30339398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339398 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB99851025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Formula molecolare C10H14NO2Br • HCl
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
IUPAC Name 2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 260.133646
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.