Learn More
2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15209736 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15209736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15209736 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3292-77-1
Formula molecolare C5H4BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 206.06
Numero MDL MFCD06411540
InChI Key AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC Name 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromoacetyl)thiazole
Punto di fusione 52.0°C to 55.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.06
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.