Learn More
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran, 96%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771021
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
17739-45-6
C7H13BrO2
209.08
MFCD01321310
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
86621
2-(2-bromoethoxy)oxane
C1CCOC(C1)OCCBr
17739-45-6
C7H13BrO2
209.08
MFCD01321310
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
86621
2-(2-bromoethoxy)oxane
C1CCOC(C1)OCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Densità 1.3840g/mL
Punti di ebollizione 62°C to 64°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.384
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 209.08
Percent Purity 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.