Learn More
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 98%
Codice prodotto. 10677030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677030 10 g Bottiglia in vetro 10g
10461050 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10677030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297930100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33884-43-4
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.06
Numero MDL MFCD00006567
InChI Key KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
IUPAC Name 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane
SMILES CC(Br)C1OCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4400g/mL
Punti di ebollizione 67.0°C to 70.0°C (2.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.44
Peso formulazione 195.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.