Learn More
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, TRC
Codice prodotto. 30341333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341333 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68717510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS 33884-43-4
Formula molecolare C6H11BrO2
Quantità 10 g
Sinonimo 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
SMILES BrCCC1OCCCO1
IUPAC Name 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 195.05
Peso formulazione 193.9942