Learn More
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane |
| CAS | 33884-43-4 |
| Formula molecolare | C6H11BrO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | BrCCC1OCCCO1 |
| IUPAC Name | 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.05 |
| Peso formulazione | 193.9942 |